Få mere at vide
Tocris Bioscience™ XCT 790
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18004562
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
18004562 10 mg
18053852 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18004562 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3928/10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Selective ERRα inverse agonist
Selective ERRα inverse agonist (IC50 = ∽400 nM). Displays no antagonist activity at ERRγ or ERα at concentrations below 10 μM. Interferes with PPARγ coactivator-1α (PGC-1α)/ERRα-dependent signaling: inhibits PGC-1α induction of ERRα and MAO-B gene expression and downregulates the constitutive transcriptional activity of ERRα in numerous cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 725247-18-7
Molekylær formel C23H13F9N4O3S
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale XCT 790
Mængde 10 mg
Formel vægt 596.42
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 596.428
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.