Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ Sprøjter til brug med MEPS BINDER
Artikelnummer. 15289263
Skift visning
Volumen (metrisk):
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15289263 100μ l Hver
15219273 250μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289263 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 2928500
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Med PTFE-spids stempel
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Til brug på CTC PAL-xt
Nøjagtige og reproducerbare injektionerXCHANGE Sprøjter specielt designet til MEPS Ansøgninger
Tekniske data
Materiale PTFE-spids (stempel)
Diameter (metrisk) Udvendig 6,7 mm sprøjtebeholder
Volumen (metrisk) 100μ l