Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT sprøjte til LC
Artikelnummer. 15279273
Skift visning
Volumen (metrisk):
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,17 mm
0,375 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15279273 1 ml 0,375 mm Hver
15259273 500 μl 0,375 mm Hver
15209273 100μ l 0,17 mm Hver
15239273 250μ L 0,375 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15279273 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 2928830
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Den viden og ekspertise, der går ind i fremstillingen af en SGE sprøjte giver enestående ydeevne og overlegen kvalitet
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
Tekniske data
Oversigt CTC PAL-XT sprøjte til LC
Nålemåler 22 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.375 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0,375 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.71 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.71 mm
Til brug med (applikation) Til væskehåndtering og LC
Produkttype LC tip
Volumen (metrisk) 1 ml
Nålespids stil LC