Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT sprøjte til LC
Volumen (metrisk):
100μ l
250μ L
500 μl
1 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.17 mm
0.375 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CTC PAL-XT sprøjte til LC |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.375 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.375 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.71 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.71 mm |
| Til brug med (applikation) | Til væskehåndtering og LC |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Nålespids stil | LC |