Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT sprøjte til GC
Artikelnummer. 15299263
Skift visning
Volumen (metrisk):
100μ l
250μ L
1 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,15 mm
0,32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15299263 100μ l 0,15 mm Hver
15229273 250μ L 0,15 mm Hver
15269273 1 ml 0,32 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15299263 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 2928510
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Den viden og ekspertise, der går ind i fremstillingen af en SGE sprøjte giver enestående ydeevne og overlegen kvalitet.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
Tekniske data
Oversigt CTC PAL-XT sprøjte
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0,15 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Til gaskromatografi, væskehåndtering
Volumen (metrisk) 100μ l
Længde (metrisk) nål 56 mm
Nålespids stil Kegle