Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt autosampler sprøjter
Product Code. 15279263
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,63 mm
0,71 mm
Materiale:
Metal (stempel)
PTFE (stempel)
PTFE-spids (stempel)
Unit Size:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) ydre nål Materiale Unit Size
15279263 50μ l 0,71 mm PTFE-spids (stempel) Hver
15249263 25μ L 0,63 mm PTFE (stempel) Hver
15259263 25μ L 0,71 mm PTFE-spids (stempel) Hver
15219263 10μ l 0,63 mm Metal (stempel) Hver
15229263 10μ l 0,71 mm Metal (stempel) Hver
15239263 10μ l 0,63 mm PTFE (stempel) Hver
15269263 50μ l 0,63 mm PTFE-spids (stempel) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15279263 Supplier Trajan Scientific and Medical™ Supplier No. 2928430
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tillader tilføjelse af interne standarder uden krydskontaminering
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Fås som stempel helt i metal eller PTFE-spids
Specifications
Materiale PTFE-spids (stempel)
Oversigt Autosampler sprøjte
Nålemåler 22 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.17 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,71 mm
Volumen (metrisk) 50μ l
Nålespids stil LC