Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt autosampler sprøjter
Artikelnummer. 15219263
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
Diameter (metrisk) ydre nål:
0.63 mm
0.71 mm
Materiale:
Metal (stempel)
PTFE (stempel)
PTFE-spids (stempel)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15219263
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 2926210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tillader tilføjelse af interne standarder uden krydskontaminering
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Fås som stempel helt i metal eller PTFE-spids
Tekniske data
Materiale Metal (stempel)
Oversigt Autosampler sprøjte
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.11 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 56 mm
Nålespids stil Kegle