Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-833 (Xceed) Ergonomiske nitrilundersøgelseshandsker
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 230
Pakke med 250
Beskrivelse
- Designet til at reducere håndtræthed og hjælpe arbejdere med at være mere produktive, mens de udøver mindre muskelanstrengelse
- Komfortabel og let
- Avanceret proprietær nitrilformulering giver en øget taktil følsomhed
- Op til 60 % stærkere end førende nitrilmærker og op til 90 % stærkere end førende latexmærker
- Tilbyder sikker beskyttelse mod huller og andre kvalitetsproblemer
- Indeholder ingen naturgummilatex eller pulver, der hjælper med at beskytte brugerne mod hudallergi, hudirritation og tørhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klasse 1, EN455-1, EN455-2 og EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171 |
| Accelerator gratis | Yes |
| Applikationer | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingertip Textured |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Vis mere |