Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-833 (Xceed) Ergonomiske nitrilundersøgelseshandsker
Artikelnummer. 15269373
Skift visning
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 230
Pakke med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15269373 6.5/7 Pakke med 250
15249373 8.5/9 Pakke med 250
15259373 7.5/8 Pakke med 250
15279373 9.5/10 Pakke med 230
15289373 5.5/6 Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15269373 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93833070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 DKK
    209.24 DKK / Pakke med 250
    Spare 137.76 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Reducerer håndtræthed ofte forbundet med karpaltunnelsyndrom. Ansell™ MICROFLEX™ Ergonomiske nitrilundersøgelseshandsker er lette og tynde, men giver alligevel pålidelig holdbarhed og beskyttelse.
  • Designet til at reducere håndtræthed og hjælpe arbejdere med at være mere produktive, mens de udøver mindre muskelanstrengelse
  • Komfortabel og let
  • Avanceret proprietær nitrilformulering giver en øget taktil følsomhed
  • Op til 60 % stærkere end førende nitrilmærker og op til 90 % stærkere end førende latexmærker
  • Tilbyder sikker beskyttelse mod huller og andre kvalitetsproblemer
  • Indeholder ingen naturgummilatex eller pulver, der hjælper med at beskytte brugerne mod hudallergi, hudirritation og tørhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klasse 1, EN455-1, EN455-2 og EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator gratis Ja
Applikationer Sundhedsvæsen
AQL 0.65
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 0,0087 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.22 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0,0055 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.14 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse 6.5/7
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,0087 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
Finger stil Tekstureret
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 93-833
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 250/Pk.
Trækstyrke 14 til 33 MPa
Længde (metrisk) 24 cm
Bredde (metrisk) 86 mm