missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ XCC

Beskrivelse
Adenosine receptor antagonist (Ki values are 42, 68 and 1130 nM for A1, A2B and A2A receptors).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XCC |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 386.4 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.408 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?