Få mere at vide
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4522209 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1500 U
3.000 enheder
5 x 1.500 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
3000 enheder
Pakke med 5
Artikelnummer. 10501041
Brand: Thermo Scientific™ ER0681
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved T^CTAGA-steder med XbaI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i Tango-buffer.
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet – streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Mængde 1500 U
Produkttype XbaI