Få mere at vide
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10501041 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1500 U
3.000 enheder
5 x 1.500 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
3000 enheder
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10501041 1500 U 1500 enheder
10511041 5 x 1.500 enheder Pakke med 5
10880591 3.000 enheder 3000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501041 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    252.65 DKK / Pakke med 1500
    Spare 48.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Skær ved T^CTAGA-steder med XbaI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i Tango-buffer.
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet – streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Mængde 1500 U
Produkttype XbaI