Få mere at vide
Thermo Scientific™ XbaI, HC (50 U/μ L)
Artikelnummer. 10252540 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
7.500 enheder
Pakningsstørrelse:
7500 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10252540 7.500 enheder 7500 enheder
1 options
Artikelnummer. 10252540 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 DKK
    825.65 DKK / 7500 enheder
    Spare 574.35 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Skær ved T^CTAGA-steder med XbaI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i Tango-buffer.
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet – streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50 U/μl
Methyleringsfølsomhed Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Xba I
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 7.500 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning