Få mere at vide
Xanthydrol, TRC
Artikelnummer. 30455875
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30455875 1 g
1 options
Artikelnummer. 30455875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX7436501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthydrol
CAS 90-46-0
Molekylær formel C13 H10 O2
Mængde 1 g
Synonym 9H-Xanthen-9-ol, 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthydrol, NSC 4038
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
SMIL OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC navn 9H-xanthen-9-ol
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0681