Få mere at vide
Xanthydrol, 98+%
Beskrivelse
Nyttig i test for urinstof
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xanthydrol |
| Smeltepunkt | 122 °C til 126 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 10395 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 198.22 |
| Procent renhed | ≥98% |