Få mere at vide
Xanthydrol, 98+%
Artikelnummer. 11415553
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415553 5 g 5g
11425553 25 g 25g
11435553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13476.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-46-0 | C13H10O2 | 198,221 g/mol
Nyttig i test for urinstof
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-46-0
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.221
MDL nummer MFCD00005057
InChI nøgle JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
PubChem CID 72861
IUPAC navn 9H-xanthen-9-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthydrol
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Mængde 5 g
Beilstein 10395
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 198.22
Procent renhed ≥98%