Få mere at vide
Xanthurenic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW014666
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthurenic acid
CAS 59-00-7
Farve Deep Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H7NO4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 8.93 mg/mL (43.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(C1=NC2=C(O)C=CC=C2C(O)=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 205.17
Formel vægt 205.17
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism