missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Xanthurenic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xanthurenic acid 3,5,6,7-d4 |
| CAS | 1329611-28-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 2H4 H3 N O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3,5,6,7-Tetradeuterio-4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, Xanthurenic acid-d4, Xanthurenic acid 3,5,6,7-D4, 4,8-Dihydroxy-2-quinolinecarboxylic-3,5,6,7-d4 acid, 4,8-Dihydroxy-3,5,6,7-d4-quinaldic acid, 8-Hydroxykynurenic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(O)c2nc(C(=O)O)c([2H])c(O)c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 3,5,6,7-tetradeuterio-4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.19 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?