Få mere at vide
Xanthotoxol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xanthotoxol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6O4/c12-8-2-1-6-5-7-3-4-14-10(7)9(13)11(6)15-8/h1-5,13H |
| Formel vægt | 202.0266 |