Få mere at vide
Xanthosindihydrat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Xanthosine Dihydrate |
| CAS | 5968-90-1 |
| Molekylær formel | C10 H12 N4 O6 . 2 H2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,9-Dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purine-2,6-dione Dihydrate, Xanthine Riboside Dihydrate;9-β-D-Ribofuranosylxanthine Dihydrate, NSC 18930 Dihydrate, Xanthine-9 β-D-Ribofuranoside Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O6.2H2O/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18;;/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19);2*1H2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1 |
| SMIL | O.O.OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23 |
| IUPAC navn | 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-2,6-dion; dihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.256 |
| Formel vægt | 320.0968 |