Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xanthosine dihydrate |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,10065 |
| Specifik rotationstilstand | −53,00 (22,00 °C c=8, 0,3N NaOH) |
| Specifik rotation | -53 |
| Formel vægt | 320.26 |
| Procent renhed | 99% |