Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xanthosin dihydrat, 99%
Artikelnummer. 15636804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15636804 1 g 1g
15646804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15636804 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 207630010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5968-90-1 | C10H12N4O6·2H2O | 320.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5968-90-1
Molekylær formel C10H12N4O6·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 320.26
InChI nøgle AQQAMLPKPXTPOL-GWTDSMLYSA-N
Synonym xanthosine dihydrate, unii-1u62i480sp, 9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purine-2,6-diol dihydrate, xanthosine, dihydrate, xanthosine dihydrate mi, xanthosine,dihydrate, 9-beta-d-ribofuranosyl xanthine dihydrate, 9-, a-d-ribofuranosylxanthine, xanthosine, dihydrate 8ci,9ci
PubChem CID 91886582
IUPAC navn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-2,6-dion;hydrat
SMIL C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)NC(=O)NC2=O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthosine dihydrate
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 14,10065
Specifik rotationstilstand −53.00 (22.00°C c=8, 0.3N NaOH)
Specifik rotation -53
Formel vægt 320.26
Procent renhed 99%