missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Xanthosine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 284.23 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 95.0% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (117.26 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 146-80-5 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?