missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Xanthosine-13C5, TRC

Artikelnummer. 30456087
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456087 10 mg
30451079 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX74210210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 146-80-5
Molekylær formel C10 H12 N4 O6
Molekylvægt (g/mol) 284.23
Synonym 3,9-Dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purine-2,6-dione, 2,3-Dihydro-2-oxoinosine
IUPAC navn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]purine-2,6-diol
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(O)nc(O)nc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Xanthosine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O6/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Formel vægt 284.0757
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.