missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Xanthorrhizol, TRC

Artikelnummer. 30456032
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456032 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX7420505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Xanthorrhizol
CAS 30199-26-9
Molekylær formel C15 H22 O
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22O/c1-11(2)6-5-7-12(3)14-9-8-13(4)15(16)10-14/h6,8-10,12,16H,5,7H2,1-4H3/t12-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC=C(C)C)c1ccc(C)c(O)c1
IUPAC navn 2-methyl-5-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 218.33
Formel vægt 218.1671
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.