missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Xanthopterin Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30456298
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456298 250 mg
30452175 100 mg
30452515 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX742003250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5979-01-1
Molekylær formel C6H5N5O2 . H2O
Synonym 2-Amino-4,6-pteridinediol Hydrate
IUPAC navn 2-amino-1,5-dihydropteridine-4,6-dione;hydrate
SMIL O.NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CC(=O)N2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Xanthopterin Hydrate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5N5O2.H2O/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)9-2(12)1-8-4;/h1H,(H,9,12)(H3,7,8,10,11,13);1H2
Formel vægt 197.0549
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.