Få mere at vide
Xanthone, TRC
Artikelnummer. 30454861
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454861 1 g
30450359 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX5001001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-47-1
Molekylær formel C13 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Synonym Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Dibenzo-γ-pyrone, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone
IUPAC navn xanthen-9-one
SMIL O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Formel vægt 196.0524