Få mere at vide
Xanthon, 99%
Beskrivelse
Xanthon anvendes overvejende som oxygenerede polycykliske aromatiske forbindelser og som vasorelakserende middel. Det kan bruges som et fluorescerende middel, såvel som et mellemprodukt i organisk syntese og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Xanthone bruges overvejende som oxygenerede polycykliske aromatiske forbindelser og som vasorelakserende middel. Det kan bruges som et fluorescerende middel, såvel som et mellemprodukt i organisk syntese og kemisk forskning.
Opløselighed Det er opløseligt i vand (
delvis), chloroform, varm toluen, ether (lidt) og varm alkohol.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xanthone |
| Smeltepunkt | 174 °C til 178 °C |
| Kogepunkt | 350 °C til 351 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 140443 |
| Merck Index | 14,10062 |
| Opløselighedsinformation | Det er delvist opløseligt i vand, kloroform, varm toluen, æter (let) og varm alkohol. |
| Formel vægt | 196.21 |
| Procent renhed | 99% |