Få mere at vide
MedChemExpress Xanthohumol
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.4 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 6754-58-1 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 99.6% |
| Opløselighed | DMSO : 83.33 mg/mL (235.13 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | COX∣Acyltransferase∣Apoptosis∣HSV∣CMV∣Influenza Virus |
| Mængde | 25 mg |