missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Xanthinol Nicotinate, TRC

Artikelnummer. 30451395
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451395 10 mg
30454213 1 mg
30453233 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX49996010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 437-74-1
Molekylær formel C13 H21 N5 O4 . C6 H5 N O2
Molekylvægt (g/mol) 434.45
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, compd. with 3,7-dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1) (9CI, ACI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-1,3-dimethyl-, mono-3-pyridinecarboxylate (salt) (9CI), Nicotinic acid, compd. with 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]theophylline (1:1) (8CI), Theophylline, 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, mononicotinate (salt) (8CI), Theophylline, 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, nicotinate (6CI), 7-[2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]theophylline nicotinate, 7-[2-Hydroxy-3-[N-(2-hydroxyethyl)-N-methylamino]propyl]-1,3-dimethylxanthine pyridine-3-carboxylate, 7-[2-Hydroxy-3-[N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-propyl]-theophylline nicotinate, 7-[3-(Methyl-2-hydroxyethylamino)-2-hydroxypropyl)]theophylline nicotinate, Angioamin, Angiomin, Complamex, Complamin, Complamin retard, Contamex, Landrina 300, NSC 113217, Sadamine, SK 331A, Stenalgil, Teonicol, Vedrin, Xanthinol niacinate, Xanthinol nicotinate, Xantinol nicotinate, Xavin
IUPAC navn 7-[2-hydroxy-3-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]propyl]-1,3-dimethylpurine-2,6-dione;pyridine-3-carboxylic acid
SMIL CN(CCO)CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12.OC(=O)c3cccnc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Xanthinol Nicotinate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H21N5O4.C6H5NO2/c1-15(4-5-19)6-9(20)7-18-8-14-11-10(18)12(21)17(3)13(22)16(11)2;8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h8-9,19-20H,4-7H2,1-3H3;1-4H,(H,8,9)
Formel vægt 434.1914
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.