Få mere at vide
Xanthin, TRC
Artikelnummer. 30451648
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30451648 5 g
1 options
Artikelnummer. 30451648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX4999505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthine
CAS 69-89-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 H4 N4 O2
Mængde 5 g
Synonym 1H-Purine-2,6-dione','3,9-dihydro-, 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro- (9CI), Xanthine (8CI), 1H,3H,7H-Xanthine, 1H,3H,9H-Xanthine, 1H-Purine-2,6-diol, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurine, 2,6-Dioxopurine, 3,9-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydropurine-2,6-dione, 9H-Purine-2,6(1H,3H)-dione, Isoxanthine, NSC 14664, Pseudoxanthine, Purine-2,6(1H,3H)-dione, Xan, Xanthic oxide, Xanthin
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
SMIL O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
IUPAC navn 3,7-dihydropurin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 152.11
Formel vægt 152.0334
Procent renhed >95