Få mere at vide
Xanthin, 99%
Artikelnummer. 11498933
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498933 100 g 100g
11488933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11077.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69-89-6 | C5H4N4O2 | 152,113 g/mol
Xanthin og xanthin oxidase system kan bruges til at producere superoxid radikaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Xanthin og xanthin oxidase system kan bruges til at producere superoxid radikaler.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,067 g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-89-6
Molekylær formel C5H4N4O2
Molekylvægt (g/mol) 152.113
MDL nummer MFCD00078453
InChI nøgle LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
PubChem CID 1188
ChEBI CHEBI:17712
IUPAC navn 3,7-dihydropurin-2,6-dion
SMIL C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthine
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 8733
Merck Index 14,10059
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,067 g/L).
Formel vægt 152.11
Procent renhed 99%