Få mere at vide
Xanthin, 98%
Artikelnummer. 10071600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10071600 5 g Glasflaske 5g
10081600 25 g Glasflaske 25g
10309233 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10071600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149170050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 DKK
    331.65 DKK / 5g
    Spare 62.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69-89-6 | C5H4N4O2 | 152,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-89-6
Molekylær formel C5H4N4O2
Molekylvægt (g/mol) 152.11
MDL nummer MFCD00078453
InChI nøgle LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
PubChem CID 1188
ChEBI CHEBI:17712
IUPAC navn 3,7-dihydropurin-2,6-dion
SMIL C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthine
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C, 5 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 26, 447
Merck Index 15, 10257
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/14,5l (16 °C). Andre opløseligheder: opløselige i kaliumhydroxid og mineralsyrer, praktisk talt uopløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Spektrofotometri 98 til 102% (lambda maks. 278 nm, pH 10) molar absorptionsevne 9300 +/-2%, på tør basis
Formel vægt 152.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xanthine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.