Få mere at vide
Xanthen-9-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30455498
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30455498 5 g
1 options
Artikelnummer. 30455498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX4999005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthanoic Acid
CAS 82-07-5
Molekylær formel C14 H10 O3
Mængde 5 g
Synonym Xanthene-9-carboxylic acid (6CI,7CI,8CI), 9-Carboxyxanthene, 9H-Xanthen-9-carboxylic acid, NSC 66208, Xanthanoic acid, Xanthenecarboxylic acid, Xanthine-9-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
SMIL OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC navn 9H-xanthen-9-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Formel vægt 226.063