Få mere at vide
Xanthen-9-carboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Transesterificering af ethylesteren af kommercielt tilgængelig xanthen-9-carboxylsyre giver 3-quinuclidinylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-9-carboxylsyre giver 3-quinuclidinylester.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xanthene-9-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | ∽217 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 174414 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 226.23 |
| Procent renhed | 98% |