Få mere at vide
Xanthene-9-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11388395
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388395 5 g 5g
11398395 25 g 25g
11308405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10384.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 82-07-5 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
Transesterificering af ethylesteren af kommercielt tilgængelig xanthen-9-carboxylsyre giver 3-quinuclidinylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Transesterificering af ethylesteren af kommercielt tilgængelig xanthen
-9-carboxylsyre giver 3-quinuclidinylester.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-07-5
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.231
MDL nummer MFCD00005059
InChI nøgle VSBFNCXKYIEYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthene-9-carboxylic acid, xanthanoic acid, xanthenecarboxylic acid, 9-xanthenecarboxylic acid, unii-63a81f6a8v, xanthene-9-carboxylicacid, pubchem17697, maybridge1_006340, 9-xanthenylcarboxylic acid, chembl520
PubChem CID 65736
IUPAC navn 9H-xanthen-9-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthene-9-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽217°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 174414
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 226.23
Procent renhed 98%