Få mere at vide
Xanthen-9-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30453769
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453769 500 mg
30453783 100 mg
30451652 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX744003500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5813-90-1
Molekylær formel C14H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.24
IUPAC navn 9H-xanthen-9-carboxamid
SMIL NC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthene-9-carboxamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11NO2/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H2,15,16)
Formel vægt 225.079