Få mere at vide
Xanthene-9-carboxamide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438946 1 g 1g
11448946 5 g 5g
11458946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17077.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5813-90-1
Molekylær formel C14H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.247
MDL nummer MFCD00173894
InChI nøgle WEDLKOCAEPRSPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthene-9-carboxamide, 9-xanthene carbamide, xanthene-9-carboxylic acid amide, 9h-xanthene-9-carboxylic acid amide, xanthene carboxamide, 9-xanthencarboxamide, 9-xanthenecarboxamide, acmc-20aj9l, maybridge4_000665
PubChem CID 725576
IUPAC navn 9H-xanthene-9-carboxamide
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthene-9-carboxamide
Smeltepunkt 244°C to 246°C
Mængde 1 g
Formel vægt 225.25
Procent renhed 98%