Få mere at vide
Xanthanhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17251196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17251196 25 g 25g
17241196 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251196 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467340250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6846-35-1 | C2H2N2S3 | 150.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6846-35-1
Molekylær formel C2H2N2S3
Molekylvægt (g/mol) 150.23
InChI nøgle YWZHEXZIISFIDA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-amino-3H-1,2,4-dithiazol-3-thion
SMIL NC1=NC(=S)SS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthane hydride
Smeltepunkt 145,0 °C til 150,0 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 150.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xanthane hydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione