Få mere at vide
Xanthanhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17241196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17241196 5 g -
17251196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241196 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467340050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6846-35-1
Molekylær formel C2H2N2S3
Molekylvægt (g/mol) 150.23
InChI nøgle YWZHEXZIISFIDA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-amino-3H-1,2,4-dithiazol-3-thion
SMIL NC1=NC(=S)SS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthane hydride
Smeltepunkt 145.0°C to 150.0°C
Mængde 5 g
Formel vægt 150.22