Få mere at vide
Xanthan Gum, (Praktisk klasse), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472781 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472781 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11472781 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0296002180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 DKK
    430.97 DKK / 100g
    Spare 104.03 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Dette hydrofile kolloid fremstilles ved fermentering af dextrose med Xanthomonas campestris
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthan Gum
CAS 11138-66-2
Molekylær formel C8H14Cl2N2O2
Mængde 100 g
Synonym 2-2,4-diaminophenoxy ethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hcl, unii-z5y843j6kq, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol 2hcl, 2-2,4-diaminophenoxy ethanol hydrochloride, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, hydrochloride 1:2, 4-2-hydroxyethoxy-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hydrochloride
InChI nøgle VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)N)OCCO.Cl.Cl
IUPAC navn 2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 241.112
PubChem CID 47932
Grad Praktisk