missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Xamoterol Hemifumarate, TRC

Artikelnummer. 30455296
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455296 10 mg
30455215 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX49980810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73210-73-8
Molekylær formel 2(C16H25N3O5) . C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 339.39
Synonym 1-(4-Hydroxyphenoxy)-3-[2-(4-morpholinocarboxamido)ethylamino]-2-propanol Hemifumarate
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;N-[2-[[2-hydroxy-3-(4-hydroxyphenoxy)propyl]amino]ethyl]morpholine-4-carboxamide
SMIL OC(CNCCNC(=O)N1CCOCC1)COc2ccc(O)cc2.OC(CNCCNC(=O)N3CCOCC3)COc4ccc(O)cc4.OC(=O)\C=C\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Xamoterol Hemifumarate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C16H25N3O5.C4H4O4/c2*20-13-1-3-15(4-2-13)24-12-14(21)11-17-5-6-18-16(22)19-7-9-23-10-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-4,14,17,20-21H,5-12H2,(H,18,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formel vægt 794.3698
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.