Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Xamoterol hemifumarate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001153
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001153 10 mg
18712714 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001153 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0950/10
Selective β1 partial agonist
β1-adrenoceptor-selective partial agonist (pA2 values are 7.4 - 7.8 and 5.2 - 6.2 at β1- and β2-adrenoceptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73210-73-8
Molekylær formel C36H54N6O14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xamoterol hemifumarate
Mængde 10 mg
Formel vægt 397.43
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 794.856