Learn More
uvex xact-fit multi XL Hearing Protection Earplugs, Gray/Transparent, SNR 26 dB
Product Code. 31903186 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Pairs per Package:
50
Unit Size:
Each
Product Code. Pairs per Package Unit Size
31903186 50 Each
1 options
Product Code. 31903186 Supplier uvex Supplier No. 2224034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 DKK
    753.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.75 DKK
    6% Slukket
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Oval reusable hearing protection earplugs.
  • These innovative hearing protection earplugs fit the human ear perfectly.
  • The innovative design of the uvex xact-fit is tailored perfectly to the anatomy of the ear canal.
  • This noticeably reduces pressure on the ear canal - even when worn for long periods.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Size X-Large
Pairs per Package 50
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Corded Corded
Plug Shape Oval
Product Type Corded Ear Plugs
Disposable Reusable
Metal Detectable No
Dielectric No
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.