Få mere at vide
uvex xact-fit multi XL høreværnspropper, grå/gennemsigtige, SNR 26 dB, Mini-boks
Shop alle Uvex produkterBeskrivelse
- Disse innovative høreværnsørepropper passer perfekt til det menneskelige øre.
- Det innovative design af uvex xact-fit er perfekt tilpasset øregangens anatomi.
- Dette reducerer tydeligt trykket på øregangen – selv når det bæres i længere tid.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | X-Large |
| Par pr pakke | 50 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 26 dB |
| Med ledning | Med ledning |
| Stikform | Oval |
| Produkttype | Ørepropper med ledning |
| Engangs | Genanvendelig |
| Metal påviselig | Nej |
| Dielektrisk | Nej |