Få mere at vide
Tocris Bioscience™ XAC
Beskrivelse
Adenosine receptor antagonist (IC50 values are 1.8 and 114 nM at A1 and A2 receptors respectively). Attenuates adenosine-induced vasodilation and exhibits proconvulsant activity in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XAC |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 464.95 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 501.41 |