Få mere at vide
3M™ X5 lampeholder til industrielle sikkerhedshjelme
Artikelnummer. 17878139 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
3M Industrielle sikkerhedshjelme
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17878139 3M Industrielle sikkerhedshjelme
1 options
Artikelnummer. 17878139 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100232855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    832.64 DKK / Pakke med 10
    Spare 297.36 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
X5-lampeholderen er designet til at montere (mine-)lamper på industrielle sikkerhedshjelme
  • Metalfri lampeholder i tilfælde af at elektrisk isolering er påkrævet
  • Nem at påføre på alle 3M™
  • ABS og polyamid industrielle sikkerhedshjelme
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver meget høj vedhæftningsstyrke
  • Passer til flere mærker af lamper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 3M Industrielle sikkerhedshjelme
Produkttype Lampeholder