Få mere at vide
Thermo Scientific™ X4TR kølede TX-750 centrifugepakker med spande og ClickSeal biocontainmentslåg
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific S4T-centrifuger er standard med et brugervenligt tastatur og højkontrast LCD-skærm. Denne højkapacitets- og alsidige enhed hjælper med at optimere ydeevnen til at understøtte daglige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 rotormuligheder med den værktøjsløse Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Cellekulturpakkerne inkluderer centrifugen, rotoren, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt af fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakkerne inkluderer centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere.
Ydelseskarakteristika:
- Intuitiv touchscreen-brugergrænseflade forenkler betjeningen med let tilgængelig menulinje og centrifuge-sundhedsikon til overbliksovervågning
- Thermo Scientific Akkumuleret Centrifugaleffekt (ACE) integratorfunktion for øget reproducerbarhed
- Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjælper med at optimere sikkerheden og maksimerer acceleration, bremsning og residual belastningsubalance for hver rotor- og skovlmulighed
- Stabil køling ved lavere temperaturer end tidligere modeller, hvilket hjælper med at sikre integriteten af temperaturfølsomme prøver med et køligere -20 °C temperaturindstillingspunkt
Forbedret bæredygtighed:
- Thermo Scientific GreenCool Technology har et næste generations naturligt kølemiddelsystem (R290), som reducerer miljøpåvirkningen med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 3, uden at bidrage til nedbrydning af ozonlaget og er i overensstemmelse med EU's og US EPA's F-gas-regler
- Green Mode kompressor tænd/sluk-funktion med nedlukningsprogrammering kan forlænge kompressorens levetid og reducere energiomkostninger
- Planlægningsfunktioner fremmer energibesparelser og muliggør forudprogrammeret opstart af centrifugen, så snart du ankommer til laboratoriet
- Thermo Scientific Fiberlite Rotorer vejer op til 60% mindre end metalækvivalente rotorer og accelererer/decelererer derfor hurtigere, hvilket resulterer i reduceret energiforbrug pr. kørsel
- Forruderotormuligheder, herunder Thermo Scientific H-Flex HS4, BioShield 1000A og HIGHPlate 6000 rotorerne, gør det muligt for brugere at dreje rør, flasker og plader ved højere hastigheder med mindre energi end ikke-forrudede designs
- Fremstillet i en certificeret nul-affaldsfacilitet med 100% vedvarende elektricitet i Osterode am Harz, Tyskland
Auto-Lock Rotorudskiftning:
- Sikker, ergonomisk trykknapsrotorudskiftning på så lidt som tre sekunder uden brug af værktøj
- Fuld adgang til kammeret for rengøringsbekvemmelighed og hjælper med at minimere risikoen for forurening
- Fleksibilitet til hurtigt at skifte mellem anvendelser og udvikle skiftende laboratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentslåg:
- Forseglingsmulighederne for handskevenlig åben/luk-funktion med én hånd er ergonomisk designet til både højre- og venstrehåndsbrug
- Hørbare og visuelle lukningssignaler øger sikkerheden
- Biocontainment-certificering fra National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland for udvalgte rotorer
Rotoralsidighed og Fiberlite kulfiberrotorer:
- Op til 18 rotormuligheder, inklusive Fiberlite kulfiberrotorer, for at maksimere ydeevne og fleksibilitet
- Fiberlite Kulfiberrotorer understøttes af en 15-årig garanti og ingen begrænsning i brugscyklusser
- Kulfiber giver mulighed for at forme hver hulrum, så den passer til engangs koniske rør, flasker og andre forbrugsvarer
- Thermo Scientific TX-1000 højkapacitetsrotor har fremragende anvendelsesalsidighed med en række prøvebeholdere (flasker, koniske flasker, koniske rør, runde bundrør, blodrør, mikrorør, mikroplader, blodposer og cellekulturposer). Udvid mulighederne ved brug af BIOLink-adapteren (75007304), som åbner op for 17 ekstra adapterkonfigurationer
Sikkerhed og ergonomiske funktioner:
- Pladsbesparende design med kompakte dimensioner for at optimere arbejdsområdet i en ergonomisk højde
- Lågets sikkerhedsfunktioner fremmer ergonomisk prøveindlæsning og -tømning og muliggør nem rengøring
Forbindelse og datastyring:
- Hændelseslog, rotorlog og diagramdata kan eksporteres via let tilgængelig USB CSV- eller PDF-formater
- Programmer og eksporterede data kan downloades og deles mellem enheder
- Valgfri Thermo Scientific SECURE-Spin tilstand tilgængelig, muliggør avancerede og sikre kontrolfunktioner i X-seriens centrifuger ved at understøtte 21 CFR Part 11 datastyringsoverholdelse og sporbarhed
- Sporbar dokumentation understøtter revisionsspor for indstilling og programændringer
- Kompatibel med Thermo Scientific Centri-Log Plus Data Management Software, der muliggør fjernovervågning af ubegrænset antal centrifuger og prøvesporing med en stregkodelæser
Overholdelse og renrumsforberedelse:
- Klasse ISO 6 renrumskompatibel til bordmodeller
- Kompatibel med dekontaminering af fordampet brintoverilte
- Generel laboratoriebrug, IVD-certificeret, FDA-listede muligheder tilgængelige
- GreenCool Technology overholder EU's og US EPA's F-gas-regler
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controller type | Mikroprocessor |
| Volumen | 4 x 1000 mL bioflasker, 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 6 mikroplader med TX-1000-rotor |
| Maks. RCF | 4,816 x g |
| Maks. Hastighed | 4,700 rpm |
| Kølet | Ja |
| Drive System | Direkte, børsteløs induktion med lav profil |
| Inkluderer | 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere |
| Materiale | Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: gummi |
| Model- | Blodbehandlingspakke |
| Vis mere |