Description
Thermo Scientific X4T ventilerede centrifuger tilbyder høj ydeevne og alsidighed med en brugervenlig, fuldfarvet touchscreen-brugerflade. Centrifugerne gør programmering nem for hurtige resultater og giver nem adgang til sporing, rotorlevetid og centrifugesundhed. Med op til 4 L kapacitet tillader de spinning af 196 blodrør, 40 x 50 ml koniske rør og 96 x 15 ml koniske rør. Maksimal alsidighed opnås med 18 tilgængelige rotorer at vælge imellem og Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange til hurtigt at skifte mellem anvendelser. Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker. Cellekulturpakkerne inkluderer centrifugen, rotoren, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt af fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere. Blodbehandlingspakkerne inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere.
Ydelsesfunktioner
- Intuitiv touchscreen-brugergrænseflade forenkler betjeningen med let tilgængelig menulinje og centrifuge-sundhedsikon til overbliksovervågning
- Thermo Scientific Akkumuleret Centrifugaleffekt (ACE) integratorfunktion for øget reproducerbarhed
- Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjælper med at optimere sikkerheden og maksimerer acceleration, bremsning og residual belastningsubalance for hver rotor- og skovlmulighed
Forbedret bæredygtighed
- Planlægningsfunktioner fremmer energibesparelser og muliggør forudprogrammeret opstart af centrifugen, så snart du ankommer til laboratoriet
- Thermo Scientific Fiberlite Rotorer vejer op til 60% mindre end metalækvivalente rotorer og accelererer/decelererer derfor hurtigere, hvilket resulterer i reduceret energiforbrug pr. kørsel
- Forruderotormuligheder, herunder Thermo Scientific H-Flex HS4, BioShield 1000A og HIGHPlate 6000 rotorerne, gør det muligt for brugere at dreje rør, flasker og plader ved højere hastigheder med mindre energi end ikke-forrudede designs
- Fremstillet i en certificeret nul-affaldsfacilitet med 100% vedvarende elektricitet i Osterode am Harz, Tyskland
Auto-Lock Rotorudveksling
- Sikker, ergonomisk trykknapsrotorudskiftning på så lidt som tre sekunder uden brug af værktøj
- Fuld adgang til kammeret for rengøringsbekvemmelighed og hjælper med at minimere risikoen for forurening
- Fleksibilitet til hurtigt at skifte mellem anvendelser og udvikle skiftende laboratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentslåg
- Forseglingsmulighederne for handskevenlig åben/luk-funktion med én hånd er ergonomisk designet til både højre- og venstrehåndsbrug
- Hørbare og visuelle lukningssignaler øger sikkerheden
- Biocontainment-certificering fra National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland for udvalgte rotorer
Rotoralsidighed og Fiberlite kulfiberrotorer:
- Op til 18 rotormuligheder, inklusive Fiberlite kulfiberrotorer, for at maksimere ydeevne og fleksibilitet
- Fiberlite Kulfiberrotorer understøttes af en 15-årig garanti og ingen begrænsning i brugscyklusser
- Kulfiber giver mulighed for at forme hver hulrum, så den passer til engangs koniske rør, flasker og andre forbrugsvarer
- Thermo Scientific TX-1000 højkapacitetsrotor har fremragende anvendelsesalsidighed med en række prøvebeholdere (flasker, koniske flasker, koniske rør, runde bundrør, blodrør, mikrorør, mikroplader, blodposer og cellekulturposer). Udvid mulighederne ved brug af BIOLink-adapteren (75007304), som åbner op for 17 ekstra adapterkonfigurationer
Sikkerheds- og ergonomiske egenskaber
- Pladsbesparende design med kompakte dimensioner for at optimere arbejdsområdet i en ergonomisk højde
- Lågets sikkerhedsfunktioner fremmer ergonomisk prøveindlæsning og -tømning og muliggør nem rengøring
Forbindelse og datastyring
- Event Log, rotorlog og diagramdata kan eksporteres via let tilgængelig USB CSV- eller PDF-format
- Programmer og eksporterede data kan downloades og deles mellem enheder
- Valgfri Thermo Scientific SECURE-Spin tilstand tilgængelig, muliggør avancerede og sikre kontrolfunktioner i X-seriens centrifuger ved at understøtte 21 CFR Part 11 datastyringsoverholdelse og sporbarhed
- Sporbar dokumentation understøtter revisionsspor for indstilling og programændringer
- Kompatibel med Thermo Scientific Centri-Log Plus Data Management Software, der muliggør fjernovervågning af ubegrænset antal centrifuger og prøvesporing med en stregkodelæser
Overholdelse og renrumsklar
- Klasse ISO 6 renrumskompatibel til bordmodeller
- Kompatibel med dekontaminering af fordampet brintoverilte
- Generel laboratoriebrug, IVD-certificeret, FDA-listede muligheder tilgængelige
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controller type | Mikroprocessor |
| Volumen | 4 x 1000 mL bioflasker, 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 6 mikroplader med TX-1000-rotor |
| Maks. RCF | 25.830 x g fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 ml rotor); 7.197 x g swing-out (med H-Flex HS4-rotor) |
| Maks. Hastighed | 15.200 omdrejninger i minuttet (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 eller Microliter 30 x 2 rotor) |
| Kølet | Nej |
| Drive System | Direkte, børsteløs induktion med lav profil |
| Materiale | Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: gummi |
| Model- | X4T Centrifuge |
| Støjniveau | <50 dB(A) |
| Show More |