Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE Wide Neck 2,5L flaske
Artikelnummer. 10111751 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10111751 2.5 L Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10111751 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. FB51442
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Testet og certificeret til at opfylde FN-standarder for sikker transport af farlige materialer.
  • Leveres med manipulationssikker polypropylen hætte
  • Støbt i bære-/hældehåndtag
  • Farve: Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Materiale HDPE
Bredde (metrisk) 130mm
Højde (metrisk) 295 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Certificeringer/compliance Testet og certificeret til at opfylde FN-standarder for sikker transport af farlige materialer